5.00878
(±)-α-tocoferolo
dry powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DL-all-rac-α-tocoferolo, Vitamina E
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
dry powder
solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Densità
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3