5.24950
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Vitamin B₁₂ (cyanocobalamin), Cyanocobalamin
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
6.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C
Solubilità
12 g/L
Densità bulk
450‑600 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
FDJOLVPMNUYSCM-SYUKHSAKSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1