Documenti
5.00112
SAFC
Cocarbossilasi cloruro
thiamine diphosphoric acid ester chloride EMPROVE® API
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Cocarbossilasi cloruro
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-836-1
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Forma fisica
solid
pH
1.0-1.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
240-244 °C (decomposition)
Solubilità
220 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
YXVCLPJQTZXJLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Forti di quasi 200 anni di esperienza, per i nostri API di elevata qualità siamo in grado di fornire un know-how produttivo da leader di settore e un esauriente supporto in materia normativa. Da un assortimento completo di folati innovativi a servizi di sintesi su misura, le nostre soluzioni personalizzate e scalabili sono in grado di soddisfare qualunque esigenza produttiva. Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
La cocarbossilasi cloruro Emprove® API è una fonte di vitamina B1 utilizzabile per la nutrizione clinica, in supplementi vitaminici e in infusioni per il trattamento di deficienze di vitamina B1. Definita chimicamente come il cloruro del pirofosfato di tiamina, la cocarbossilasi cloruro Emprove® API è prodotta nel rispetto delle linee guida ICH Q7. È disponibile un ASMF.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1