Documenti fondamentali
5.00111
SAFC
Cocarbossilasi tetraidrato
(thiamine pyrophosphate tetrahydrate), EMPROVE® API
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Cocarbossilasi tetraidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N4O7P2S · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.37
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-230-7
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Stato
solid
pH
2.4-3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilità
55 g/L
Densità bulk
450 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.4H2O/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);4*1H2
KLOLNRGPRQYTIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Forti di quasi 200 anni di esperienza, per i nostri API di elevata qualità siamo in grado di fornire un know-how produttivo da leader di settore e un esauriente supporto in materia normativa. Da un assortimento completo di folati innovativi a servizi di sintesi su misura, le nostre soluzioni personalizzate e scalabili sono in grado di soddisfare qualunque esigenza produttiva. Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
® ® È disponibile un ASMF.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La sostanza 5.00111 non è soggetta alla registrazione REACH perché l′unico uso supportato è in prodotti medicinali per uso umano o veterinario o in alimenti e mangimi secondo l′articolo 2 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ferenc Tóth et al.
Bone, 132, 115214-115214 (2019-12-31)
Bone morphogenetic protein 2 (BMP-2) is a member of the transforming growth factor-β superfamily, it is known to be a factor involved in skeletal development and capable of inducing in vitro osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs). Dental pulp