Documenti fondamentali
4.90050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15F6N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
pH
5 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
12 °C
Densità
1.38 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3