46093
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
EMIMPF6
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
58-62 °C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.