Documenti fondamentali
48-680MAG
Millipore
Saggio multiplex per studi di segnalazione cellulare MILLIPLEX MAP Multi-Pathway con microsfere magnetiche- 9-Plex
Sinonimo/i:
ERK Cell Signaling Assay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il kit basato su microsfere magnetiche Milliplex® MAP 9-plex, per l′analisi multipla dei signaling pathway, fosfoproteina, viene utilizzato per rilevare i cambiamenti nella fosforilazione di: MAP chinasi ERK1/2 (Thr185/Tyr187), Akt (Ser473), STAT3 (Ser727), JNK (Thr183/Tyr185), p70S6K (Thr412), NFkB (Ser536), STAT5A/B (Tyr694/699), CREB (Ser133), e p38 (Thr180/Tyr182) nei lisati cellulari mediante la tecnologia Luminex® xMAP®. Il saggio di rilevamento rappresenta un'alternativa rapida e conveniente alle procedure di Western blotting e immunoprecipitazione. Ogni kit contiene i reagenti sufficienti per l'analisi di una piastra da 96 pozzetti.
Specificità
In questo pannello la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
Analizza un pannello di analiti implicati nella segnalazione cellulare utilizzando questo kit. Gli analiti disponibili nel kit per il saggio multiplex sulla segnalazione cellulare sono: CREB (pS133), ERK (pT185/pY187), NFκB (pS536), JNK (pT183/pY185), p38 (Thr180/Tyr182), p70S6K (Thr412), STAT3 (pS727), STAT5A/B (pY694/699), Akt (PS473).
Categoria della ricerca
Segnalazione cellulare
Sotto categoria di ricerca
Oncologia
Usato per rilevare/quantificare: CREB (pS133)|ERK (pT185/pY187)|NFκB (pS536)|JNK (pT183/pY185)|p38 (Thr180/Tyr182)|p70S6K (Thr412)|STAT3 (pS727)|STAT5A/B (pY694/699)|Akt (pS473)
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Christopher P Stanley et al.
Pharmacological research, 113(Pt A), 356-363 (2016-10-21)
The endocannabinoid anandamide (AEA) causes vasorelaxation in animal studies. Although circulating AEA levels are increased in many pathologies, little is known about its vascular effects in humans. The aim of this work was to characterise the effects of AEA in
Lee A Denson et al.
Inflammatory bowel diseases, 25(3), 547-560 (2018-08-21)
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor auto-antibodies (GMAbs) suppress neutrophil-extrinsic GM-CSF signaling and increase risk for stricturing behavior in Crohn's disease (CD). We aimed to define clinical, genomic, and functional associations with neutrophil-intrinsic GM-CSF signaling. Missense mutations in CSF2RA, CSF2RB, JAK2, STAT5A, and
Fernanda Ursoli Ferreira et al.
International journal of molecular sciences, 20(3) (2019-01-27)
The endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) is a biological process where endothelial cells (ECs) acquire a fibroblastic phenotype after concomitant loss of the apical-basal polarity and intercellular junction proteins. This process is critical to embryonic development and is involved in diseases such
Sophie A Millar et al.
Journal of cellular physiology, 235(4), 3414-3424 (2019-09-25)
Some human observational studies have suggested an anti-inflammatory role of osteocalcin (OCN). An inflammatory protocol using interferon-γ and tumor necrosis factor-α (10 ng/ml) was employed to examine the acute (24 hr) and chronic (144 hr) effects of uncarboxylated OCN (ucOCN) in commercial, primary
Vladimir A D'yakonov et al.
Cancers, 13(8) (2021-05-01)
The first Z-stereoselective method was developed for the synthesis of unsaturated acids containing a 1Z,5Z,9Z-triene moiety in 61-64% yields using the new Ti-catalyzed cross-coupling of oxygen-containing and aliphatic 1,2-dienes as the key synthetic step. It was shown for the first
Contenuto correlato
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.