Key Documents
40-012
Millipore
Sistema Luminex 200
The Luminex 200 system is a compact analyzer that performs up to 100 immunoassays simultaneously using a single drop of fluid, therefore requiring very small samples when compared with other testing technologies.
Sinonimo/i:
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema Luminex 200, un analizzatore compatto, può eseguire fino a 100 saggi immunologici contemporaneamente utilizzando una singola goccia di campione. Utilizza la versione 3.1 di Xponent, un software di controllo della tecnologia xMAP®. Il sistema Luminex 200, utilizzato con i pannelli multi-analita basati su microsfere magnetiche MILLIPLEX® map, con il software di analisi MILLIPLEX® 5.1 e con il supporto tecnico, offre una soluzione di gamma medio-alta per la quantificazione rapida e precisa dei biomarcatori.
Applicazioni
Il sistema Luminex 200 è adatto per il multiplexing.
Caratteristiche e vantaggi
  • Flessibile nell'eseguire saggi mediante microsfere magnetiche e non
  • Può analizzare fino a 100 analiti per pozzetto in una piastra da 96 pozzetti usando soli 25 μL di campione
  • Facile da usare
  • Scalabile grazie all'aggiunta di un lettore di codici a barre
Linkage
Sostituisce: 40-01
Note legali
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.