Documenti fondamentali
48-669MAG
Millipore
Kit con microsfere magnetiche MILLIPLEX® Early Apoptosis 7-plex - Per saggi multiplex in studi di trasduzione del segnale
Sinonimo/i:
Kit Erk Total/Phospho, Kit multiplex per segnalazione cellulare, Microsfere magnetiche per segnalazione cellulare
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
L'apoptosi è un processo fisiologico essenziale che svolge un ruolo cruciale nel normale processo di sviluppo e nei meccanismi omeostatici degli organismi multicellulari. Nelle cellule mammifere sono state descritte almeno due vie apoptotiche principali: la via intrinseca e la via estrinseca. Anche i componenti della famiglia Bcl-2 svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione dell'apoptosi, poiché operano a monte del danno cellulare irreversibile e concentrano gran parte dei loro sforzi a livello dei mitocondri.Il kit con microsfere magnetiche MILLIPLEX® 7-plex Early Apoptosis (N° Cat. 48-669MAG) è un kit premiscelato destinato alla quantificazione simultanea dei seguenti 7 analiti:Akt/PKB (Ser473)BAD (Ser112)Bcl-2 (Ser70)caspasi-8 attivacaspasi-9 attivaJNK/SAPK1 (Thr183/Tyr185)p53 (Ser46)
Specificità
In questo pannello la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
I saggi intracellulari Multiplex basati su microsfere che si avvalgono della tecnologia Luminex permettono la quantificazione relativa simultanea sia delle proteine fosforilate che totali coinvolte in più vie di segnalazione in campioni tissutali o in lisati cellulari. Confronta i risultati del saggio Multiplex con quelli del Western blotting.Per risultati migliori, si raccomanda di incubare per tutta la notte (4°C).Questo saggio richiede 25 μL di lisato di cellule diluito/pozzetto.Questo kit deve essere utilizzato insieme all′Assay Buffer 2 (in dotazione).Per questo saggio, si consiglia di utilizzare una concentrazione di proteine totali/pozzetto compresa tra 1 e 25 μg (ossia 25 μL/pozzetto a una concentrazione tra 40 e 1.000 μg/mL).Analiti disponibili:Akt (pS473); BAD (Ser112); Bcl-2 (Ser70); p53 (Ser46); JNK (Thr183/Tyr185); caspasi-8 attiva (Asp384); caspasi-9 attiva (Asp315)
Confezionamento
Piastra a 96 pozzetti
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.