Documenti fondamentali
48-611MAG
Millipore
Kit MILLIPLEX® a 11 analiti con sferette magnetiche per le fosfoproteine della via Akt/mTOR - Saggio multiplo sulla trasduzione intracellulare del segnale
Sinonimo/i:
Akt/mTOR Signaling immunoassay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La via di trasduzione del segnale di Akt, una delle vie la cui regolazione è più frequentemente alterata nel cancro, è cruciale nel mediare un′ampia tipologia di processi cellulari, come la crescita e lo sviluppo, il ciclo cellulare, l′omeostasi energetica e la sopravvivenza cellulare. Akt, una serin/treonin-chinasi che fosforila più di 100 substrati proteici, media i segnali di sopravvivenza e proliferazione cellulare ed è spesso iperfosforilata in diversi tipi di tumore. Malgrado il gene Akt di per sé non risulti mutato nelle neoplasie, molti dei regolatori a monte di Akt, come R, IRS, PI3K e PTEN, sono oncogeni e soppressori tumorali. A valle di Akt, il complesso mTOR (bersaglio della rapamicina specifico per i mammiferi) è un regolatore chiave della crescita e del metabolismo. Dato che quasi tutti gli attori implicati nella via di trasduzione del segnale di Akt/mTOR vengono regolati in modo coordinato attraverso la loro fosforilazione, la comprensione del ruolo di questa via nei normali processi fisiologici così come negli stati morbosi come il cancro e il diabete richiede la capacità di misurare simultaneamente lo stato fosforilativo di più target proteici.
Specificità
In questo gruppo la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
I saggi intracellulari multiplex basati su microsfere che utilizzano la tecnologia Luminex consentono la quantificazione relativa in simultanea di proteine multiple sia fosforilate che totali in diversi pathway in campioni di tessuto e lisati cellulari. Confronta i risultati del saggio Multiplex con quelli del Western blotting.
Per risultati migliori, si raccomanda di incubare per tutta la notte (4°C).
Questo saggio richiede 25 μL di lisato di cellule diluito/pozzetto.
Questo kit deve essere utilizzato insieme all′Assay Buffer 2 (in dotazione).
Per questo saggio, si consiglia di utilizzare una concentrazione proteica nel range da 15 a 150 ng di proteine totali/pozzetto (ossia 25 μL/pozzetto alla concentrazione da 600 a 6.000 ng/mL).
Analiti disponibili:
  • Akt (Ser473)
  • GSK3α (Ser21)
  • GSK3β (Ser9)
  • IGF1R (Tyr1135/Tyr1136)
  • IR (Tyr1162/Tyr1163)
  • IRS1 (Ser636)
  • mTOR (Ser2448)
  • p70S6K (Thr412)
  • PTEN (Ser380)
  • RPS6 (Ser235/Ser236)
  • TSC2 (Ser939)
Confezionamento
Piastra da 96 pozzetti
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.