Documenti fondamentali
462711
Sigma-Aldrich
Methyl-α-D-mannopyranoside
Methyl-α-D-mannopyranoside, CAS 617-04-9, is a substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125).
Sinonimo/i:
Methyl-α-D-mannopyranoside, α-Methyl-D-mannoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: ≤10 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125). Lectin inhibitory sugar.
Substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125). Lectin inhibitory sugar.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Derewenda, Z., et al. 1989. EMBO J.. 8, 2189.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
404.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
206.74 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Z Derewenda et al.
The EMBO journal, 8(8), 2189-2193 (1989-08-01)
A complex of concanavalin A with methyl alpha-D-mannopyranoside has been crystallized in space group P212121 with a = 123.9 A, b = 129.1 A and c = 67.5 A. X-ray diffraction intensities to 2.9 A resolution have been collected on