67770
Methyl α-D-mannopyranoside
≥99.0%, suitable for microbiology, enables differentiation between species of Listeria
Sinonimo/i:
Methyl alpha-D-mannoside, Methyl-alpha-D-mannopyranoside, α-Methyl D-mannoside
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 77.0 to 82.0°, c = 10% in H2O
PM
194.18 g/mol
Punto di fusione
187-195 °C
193-196 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
404.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
206.74 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?