Documenti fondamentali
437707
Sigma-Aldrich
Lipase, Chromobacterium viscosum
Sinonimo/i:
Lipase, Chromobacterium viscosum
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Descrizione
Merck USA index - 14, 5511
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività specifica
≥2500 units/mg dry wt.
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
pI 
(1) 3.7, (2) 7.3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrizione generale
Native lipase from Chromobacterium viscosum. Catalyzes the hydrolysis of triglycerides to glycerol and fatty acids. Has a pI of 3.7 and 7.3.
Note: 1 KU = 1000 units.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1.0 µmol fatty acids from olive oil per min at 37°C, pH 8.0.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute in 100 mM potassium phosphate buffer, pH 8.0, containing 1 mg/ml BSA.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1