420345
Kaempferol
A cell-permeable phytoestrogen that inhibits topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells.
Sinonimo/i:
Kaempferol, 3,4ʹ,5,7-Tetrahydroxyflavone
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sloley, B.D., et al. 2000. J. Pharm. Pharmacol.52, 451.
Wang, H., et al. 2000. Phytomedicine7, 15.
Liang, Y.C., et al. 1999. Carcinogenesis20, 1945.
Roth, A., et al. 1999. J. Neurosci. Res.57, 399.
Boege, F., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 2262.
Constantinou, A., et al. 1995. J. Nat. Prod.58, 217.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3