420307
Kallikrein, Human Plasma
Native Kallikrein from human plasma. A serine protease that releases bradykinin from kininogen. Present in the plasma as an inactive precursor, prokallikrein.
Sinonimo/i:
Kallikrein, Human Plasma, Kininogenin, Kininogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 5279
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Attività specifica
≥15 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Nagase, H. and Barrett, A.J. 1981. Biochem. J.193, 187.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2