Documenti fondamentali
529583-M
Sigma-Aldrich
Prekallikrein, Human Plasma
Sinonimo/i:
Fletcher Factor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
22-28 U/mg (clotting assay)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Native prekallikrein from human plasma. Single-chain glycoprotein that participates in the early phase of blood coagulation, kinin formation, and fibrinolysis.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 150 mM NaCl, 4 mM NaOAc-HCl, pH 5.3.
Nota sulla preparazione
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Shariat-Madar, Z., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 7137.
Rojkjaer, R., et al. 1998. Thromb. Haemost.80, 74.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2