344215
Formononetin
A phytoestrogenic isoflavone found in soy-based foods.
Sinonimo/i:
Formononetin, 7-Hydroxy-3-(4ʹ-methoxyphenyl)-4H-benzopyran-4-one
Descrizione
Merck USA index - 14, 4244
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)OC
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Selective inhibitor of the γ-isoform of alcohol dehydrogenase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Toda, S., and Shirataki, Y. 1999. Phytother. Res.13, 163.
Ruiz-Larrea, M.B., et al. 1997. Free Radic. Res.26, 63.
Keung, W.M. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 1137.
Wang, W., et al. 1995. Nutr. Cancer23, 131.
Miksicek, R.J. 1994. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.49, 153.
WGK 3