324483
Ebselen
Sinonimo/i:
Ebselen, 2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NOSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N