Documenti fondamentali
31146-M
Sigma-Aldrich
Acido borico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38120104
ID PubChem:
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Impurezze
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.00005%
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Boric acid is a very weak acid, having pH in the range of 3.6-4.0. Coulometric method for the determination of boric acid has been reported.
Altre note
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 31146
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetonitrile anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrile
L Romano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 55(1), 110-114 (2004-12-03)
There is very little information, to date, on the antifungal activity of bergamot oil. In this study, we investigated the in vitro activity of three bergamot oils (natural essence, furocoumarin-free extract and distilled extract) against clinically relevant Candida species. We