Documenti fondamentali
31146
Sigma-Aldrich
Acido borico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38120104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.440 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Boric acid can be used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis to facilitate various organic reactions, including dehydration, hydrolysis, decarboxylation, and condensation reactions. It produces different borate anions and salts and can react with alcohols to produce borate esters. It is also used as a buffering agent and pH adjuster.
Boric acid is a very weak acid, having pH in the range of 3.6-4.0. Coulometric method for the determination of boric acid has been reported.
Applicazioni
Boric acid can be used as a precursor to synthesize boron carbon oxynitride thin films by the atmospheric pressure chemical vapor deposition (APCVD) method using carbon-rich methane and nitrogen-rich ammonia.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido borico BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B6768
Acido borico
Acido borico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00160
Acido borico
Acido borico powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00162
Acido borico
L Charlet Bhami et al.
Journal of vector borne diseases, 52(2), 147-152 (2015-06-30)
The use of low concentrations of boric acid as a potential and effective control agent for the eggs and immature stages of Aedes aegypti L. and Aedes albopictus Skuse (Diptera: Culicidae) is found to be safe and effective as compared
Catanzaro EJ, et al.
Boric Acid: Isotopic and Assay Standard Reference Materials, 1-1 (1970)
One-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using boric acid as catalyst.
Tu S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6153-6155 (2003)
L Romano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 55(1), 110-114 (2004-12-03)
There is very little information, to date, on the antifungal activity of bergamot oil. In this study, we investigated the in vitro activity of three bergamot oils (natural essence, furocoumarin-free extract and distilled extract) against clinically relevant Candida species. We
Jing Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(10), C943-C960 (2014-03-22)
The human solute carrier (SLC26) family of anion transporters consists of 10 members (SLCA1-11, SLCA10 being a pseudogene) that encode membrane proteins containing ~12 transmembrane (TM) segments with putative N-glycosylation sites (-NXS/T-) in extracellular loops and a COOH-terminal cytosolic STAS