Documenti fondamentali
31457
Sigma-Aldrich
Sodium tetraborate decahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, buffer substance, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Formula condensata:
Na2B4O7 · 10H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. ISO
Saggio
≥99.5%
Stato
powder or crystals
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
Densità
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Sodium tetraborate decahydrate may be used in the following studies:
  • Modified carbazole method for the quantitive determination of hexuronic acids.
  • Quantitative estimation of aminoglycoside antibiotics (dihydrostreptomycin and streptomycin) by capillary electrophoresis coupled with UV detection.
  • To compose the buffer along with cholic acid sodium solution (pH 9.2) for micellar electrokinetic chromatographic (MEKC) quantification of pesticides.
Note legali
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Borax Anhydrous puriss. p.a., anhydrous, ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
71996
Borax Anhydrous
Borax Anhydrous BioUltra, anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
71997
Borax Anhydrous
Acido borico puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
31146
Acido borico
Fmoc cloruro for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Supelco
23186
Fmoc cloruro
Ana Juan-García et al.
Journal of chromatography. A, 1073(1-2), 229-236 (2005-05-25)
Two procedures based on solid-phase extraction (SPE) and stir-bar sorptive extraction (SBSE) in combination with micellar electrokinetic chromatography (MEKC)--diode array detection (DAD) were compared for the simultaneous extraction of acrinathrin, bitertanol, cyproconazole, fludioxonil, flutriafol, myclobutanil, pyriproxyfen, and tebuconazole in lettuce
A partial modification of the carbazole method of Bitter and Muir for quantitation of hexuronic acids.
M Kosakai et al.
Analytical biochemistry, 93(2), 295-298 (1979-03-01)
The analysis of aminoglycoside antibiotics by capillary electrophoresis.
Flurer CL.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 13(7), 809-816 (1995)
Crystal structures of sodium sulfate decahydrate (Glauber's salt) and sodium tetraborate decahydrate (borax). Redetermination by neutron diffraction.
Levy HA and Lisensky GC.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 34(12), 3502-3510 (1978)
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the