Documenti fondamentali
B0252
Sigma-Aldrich
Acido borico
ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38120104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 40 mg/mL, clear, colorless
Densità
1.440 g/cm3
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Boric acid is a weak monobasic Lewis acid (electron pair acceptor), which finds application in the areas of glass making, fire retardant, lubrication agent, buffer, neutron absorber, and adjuvant/excipient in pharmaceutical formulations.
Applicazioni
Boric acid can be used as:
  • A catalyst to synthesize poly(δ-valerolactone) via bulk-ring opening polymerization.
  • A ligand to synthesize metal-organic frameworks.
  • A reagent in the preparation of borate buffer.
  • A crosslinker to electrospun dextran nanofibers.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido borico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1076341
Acido borico
Acido borico powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00162
Acido borico
Acido borico BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
15663
Acido borico
Acido borico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00160
Acido borico
Debin Wang et al.
ACS nano, 8(8), 7896-7904 (2014-07-16)
Building plasmonic nanostructures using biomolecules as scaffolds has shown great potential for attaining tunable light absorption and emission via precise spatial organization of optical species and antennae. Here we report bottom-up assembly of hierarchical plasmonic nanostructures using DNA origami templates
Jihwan Lee et al.
Science advances, 6(43) (2020-10-25)
Unraveling the genetic and epigenetic determinants of phenotypes is critical for understanding and re-engineering biology and would benefit from improved methods to separate cells based on phenotypes. Here, we report SPOTlight, a versatile high-throughput technique to isolate individual yeast or
Jing Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(10), C943-C960 (2014-03-22)
The human solute carrier (SLC26) family of anion transporters consists of 10 members (SLCA1-11, SLCA10 being a pseudogene) that encode membrane proteins containing ~12 transmembrane (TM) segments with putative N-glycosylation sites (-NXS/T-) in extracellular loops and a COOH-terminal cytosolic STAS
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The
Yona Goldshmit et al.
Oncotarget, 5(18), 8602-8613 (2014-09-28)
The three oncogenes, ErbB receptors, Ras proteins and nucleolin may contribute to malignant transformation. Previously, we demonstrated that nucleolin could bind both Ras protein and ErbB receptors. We also showed that the crosstalk between the three proteins facilitates anchorage independent