Documenti fondamentali
PHL84142
Cimicifugic acid B
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2R,3S)-2-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxy-3-[[(2E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.38
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H20O11/c1-31-16-6-3-11(8-15(16)24)4-7-17(25)32-18(19(26)27)21(30,20(28)29)10-12-2-5-13(22)14(23)9-12/h2-9,18,22-24,30H,10H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b7-4+/t18-,21-/m1/s1
YVHLLZXSGPDXOA-ZHBFVYIWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)