M0883
4-Methylumbelliferyl acetate
esterase substrate
Sinonimo/i:
MU-Ac
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
149-150 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
Fluorescenza
λex 312 nm in methanol
λex 360 nm; λem 499 nm (Reaction product)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
HXVZGASCDAGAPS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?