Documenti fondamentali
237911
Sigma-Aldrich
Creatine Phosphate dipotassium salt
≥98% (TLC), solid, high-energy phosphate compound, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, Phosphocreatine, 2K
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8K2N3O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7340
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Tokuda, H., et al. 1990. Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
515.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
268.5 °C