234167
Anti-Collagen Type I Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Collagen I Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:200-1:500)
Immunofluorescence (1:20-1:40)
Immunoprecipitation (1:20-1:60)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Zimmermann, B., et al. 1992. Eur. Arch. Biol. 103, 93.
Schröter-Kermani, C., et al. 1991. Matrix 11, 428.
WGK 1