Key Documents
1.93241
Supelco
Ammonio ferro(II) solfato esaidrato
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Confezionamento
1.93241.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93241.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1