Key Documents
1.03792
Supelco
Ammonio ferro(II) solfato esaidrato
for analysis EMSURE® ISO
Sinonimo/i:
Ammonio ferro(II) solfato esaidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-151-8
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. ISO
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-101.5% (manganometric)
Forma fisica
solid
Potenza
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
39-41 °C (decomposition)
Solubilità
269 g/L
Densità
1.86 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Sintesi verde ed efficiente, mediata dall'acqua, di bisindolil-metani utilizzando solfato di ammonio e ferro(II). Questa ricerca mette in evidenza l'uso del solfato di ammonio e ferro(II) esaidrato nella sintesi verde dei bis(indolil)metani. Lo studio dimostra l'efficienza e l'ecocompatibilità del composto nel catalizzare le reazioni in acqua, offrendo un'alternativa sostenibile in sintesi organica (Letters in Organic Chemistry, 2020).
  • Determinazione di ferromanganese e ferrosilicio mediante titolazione con solfato ferroso di ammonio e ICP. L'articolo illustra i metodi analitici per la determinazione del ferromanganese e del ferrosilicio utilizzando la titolazione con solfato di ferro(II) di ammonio e il plasma ad accoppiamento induttivo (ICP). Lo studio sottolinea il ruolo dei composti nell'analisi quantitativa di precisione nei processi metallurgici (Modern Analytical Chemistry Research, 2020).
Risultati analitici
Analisi (manganometrica): 99,0 - 101,5%
pH (5%; in acqua): 3,0 - 5,0
Cloruro (Cl): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄) ≤ 0,002%
Sali di ferro(III) (Fe³⁺): ≤ 0,02%
Ca (Calcio): ≤ 0,002%
Cu (Rame): ≤ 0,002%
K (Potassio): ≤ 0,01%
Mg (Magnesio): ≤ 0,01%
Mn (Manganese): ≤ 0,05%
Na (Sodio): ≤ 0,01%
Pb (Piombo): ≤ 0,001%
Zn (Zinco): ≤ 0,003%
Corrisponde a ISO
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido solforico 25% for analysis EMSURE®
Supelco
1.00716
Acido solforico 25%
Solfato di argento GR for analysis ACS
Supelco
1.01509
Solfato di argento
Mercury(II) sulfate for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.04480
Mercury(II) sulfate
Ammonio cloruro for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01145
Ammonio cloruro