Key Documents
1.06575
Supelco
Sodio fosfato bibasico eptaidrato
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio eptaidrato, Sodio fosfato bibasico, Sodio fosfato bibasico eptaidrato
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
98.0-102.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
154 g/L
Densità
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
800 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Linkage
Sostituisce: SX0715; SX0715-3; SX0715-20
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico): 98,0-102,0%
Identità: test superato
Materia insolubile: ≤ 0,005%
pH (5%; acqua, 25 °C): 8,7-9,3
Cloruro (Cl): ≤ 0,001%
Solfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Corrisponde ad ACS
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7