14-629-M
JAK3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human JAK3 amino acids 781-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 39.9 kDa
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: P52333 # Tyrosine kinase of the non-receptor type, involved in the interleukin-2 and interleukin-4 signaling pathway. Phosphorylates STAT6, IRS1, IRS2 and PI3K. )
NM_000215.2
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2