Documenti fondamentali
1.37098
SAFC
Imidazole EMPROVE® EXPERT ACS
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
47101613
Numero indice EU:
206-019-2
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.003 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≥99% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
480 °C
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
P. ebollizione
256 °C/1013 hPa
Punto di fusione
90 °C
Temp. transizione
flash point 145 °C
Solubilità
633 g/L
Densità bulk
500‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Imidazolo ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
I202
Imidazolo
Imidazolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1180
Imidazolo
Imidazole ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Millipore
4015
Imidazole
Imidazolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0086000
Imidazolo