Documenti fondamentali
1.12219
Supelco
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
98%, for analysis
Sinonimo/i:
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, Lanthanum trichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl3La · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-237-5
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, for inorganic trace analysis, for analysis
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Potenza
4184 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densità bulk
900 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[La](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Linkage
Replaces: LX0042; LX0042-3
Risultati analitici
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 98 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0001 %
Water-insoluble matter: ≤ 0.1 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash