1.19796
Selenium standard solution
traceable to SRM from NIST SeO₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Se Certipur®
Sinonimo/i:
Selenium standard for aqueous matrices ready foruse
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Nome Commerciale
Certipur®
Concentrazione
1000 mg/L Se in 0.5 M HNO3
tecniche
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.013 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2