Documenti fondamentali
1.05941
Supelco
Manganese(II) sulfate monohydrate
spray-dried for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Manganese(II) sulfate monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MnO4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.00 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-089-9
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
98.0-101.0% (MnSO4.H2O basis, complexometric)
99.0-101.0% (calc. on the ignited basis, complexometric)
Stato
solid
Potenza
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
10.0-12.0% loss on ignition, 500 °C
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
>449 °C (anhydrous substance)
Solubilità
762 g/L
Densità
2.95 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000‑1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Linkage
Replaces: MX0210; MX0210-30
Risultati analitici
Assay (complexometric, MnSO₄·H₂O): 98.0 - 101.0 %
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): 99.0 - 101.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Substances reducing potassium permanganate: passes test
Loss on ignition (500 °C): 10.0 - 12.0 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2