1.09613
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
600 °C
Potenza
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Water, 9.5-11.5% Karl Fischer
Impurezze
≤0.1% Sulfated ash
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
P. ebollizione
140 °C/27 hPa
Punto di fusione
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
Temp. transizione
flash point 180 °C
Solubilità
750 g/L
Densità bulk
510 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Linkage
Risultati analitici
Identity: passes test
Appearance of solution: conforms
Sulphate (SO₄): ≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
TLC-Test: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 9.5 - 11.5 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1