Documenti fondamentali
1.07673
Millipore
Silane A 174
adhesion promoter
Sinonimo/i:
Silane A 174, Polyfix® 100, Methacryloxypropyl trimethoxysilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
219-785-8
NACRES:
NC.01
Tensione di vapore
0.023 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
<-20 °C
Temp. transizione
flash point 108 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Silane A 174 may be used:
  • as a silane coupling agent to treat cellulose nanocrystals (CNCs)
  • as an adhesion layer/promoter prior to deposition of Parylene C for magnetic microelectromechanical systems (MEMS) fabrication
  • to bind the polyacrylamide gels to the glass plate for silver staining
Risultati analitici
Assay (GC): ≥ 97 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.01 %
Note legali
POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup