Documenti fondamentali
GE17-1332-01
Repel-silane ES
Cytiva 17-1332-01, pack of 500 mL
Sinonimo/i:
Silane Treatment
About This Item
Codice UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1332-01
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
protect from light
Colore
Colorless
Solubilità
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Descrizione generale
PlusOne Repel-Silane ES. Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane, a low toxicity, environmentally safe solvent.
Applicazioni
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)