T35920
acido p-toluenesolfonico
ReagentPlus®, ≥98%
Sinonimo/i:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.9 (vs air)
5.9 (vs air)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥98%
Stato
solid
Punto di fusione
103-106 °C ((lit.))
103-106 °C (lit.)
Gruppo funzionale
tosylate
Stringa SMILE
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
[1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2]
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
[KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N]
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of p-Toluenesulfonic acid (PTSA); Pyrimethamine