T39802
p-Tolyl disulfide
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4)2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(SSc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-16-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
TZOVOULUMXXLOJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?