1.09476
Buffer solution
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), coloured: blue traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Buffer solution colour: blue (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) pH 9.00 (20°C)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
9.0 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Directly traceable to secondary reference standards from NIST and primary certified reference standards from PTB
- Ready-to-use solution
- Available in a sealed plastic bottle and sustainable Titripac® packaging for a reduced waste generation
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
- Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
- Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List