Documenti fondamentali
1.09438
Supelco
Soluzione tampone
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzione tampone a pH 10,00 (20 °C) (acido borico/cloruro di potassio/idrossido di sodio)
About This Item
Codice UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
10.0 (20 °C in H2O)
P. eboll.
110 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-6 °C
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
La soluzione tampone acido borico/potassio cloruro/sodio idrossido è preparata per via gravimetrica utilizzando reagenti di elevata qualità e acqua di elevata purezza. Viene prodotta, calibrata e certificata presso un laboratorio accreditato in base alle norme DIN EN ISO/IEC 17025 Il suo valore di pH pari a 10,00 a 20 °C viene confermato mediante analisi con elettrodo di vetro combinato, seguendo il metodo di calibrazione a 5 punti (come da DIN 19268) rispetto a standard di riferimento primari certificati in base alla norma DIN 19266
Per avere accesso ai certificati di accreditamento attuali, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
The buffer solution finds its use in various analytical procedures to calibrate, qualify, and monitor the pH measuring instruments.
Caratteristiche e vantaggi
  • ®
  • Long-lasting with a shelf life of 3 years
  • Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Subjected to comprehensive stability studies in accordance with ISO Guide 35
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Soluzione tampone (potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09407
Soluzione tampone
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09462
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), coloured: blue traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09476
Buffer solution
Soluzione tampone (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Soluzione tampone
Buffer solution (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour:yellowtraceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99057
Buffer solution
Buffer concentrate (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 11.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Supelco
1.09880
Buffer concentrate
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09445
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09434
Buffer solution
Buffer concentrate (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 10.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Supelco
1.09890
Buffer concentrate