Key Documents
1.09407
Supelco
Soluzione tampone
(potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzione tampone a pH 7,00 (25°C) (idrogenofosfato di disodio/diidrogenofosfato di potassio)
About This Item
Codice UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
P. eboll.
109 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-5 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Per avere accesso ai certificati di accreditamento attuali, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com
Questo tampone fosfato viene preparato con approccio gravimetrico a partire da sali di alta qualità e da acqua a elevata purezza. Il valore di pH 7,00 di questa soluzione di fosfato di potassio monobasico e fosfato di potassio bibasico viene misurato seguendo un metodo che utilizza una retta di taratura a 5 punti e un elettrodo a vetro combinato, nel rispetto della norma DIN 19268, utilizzando standard di riferimento primari certificati conformi allo standard DIN 19266.
Applicazioni
Utilizzata in procedure analitiche per scopi di taratura, qualifica e monitoraggio di strumenti per la misurazione del pH e come controllo per l′analisi di altre soluzioni tampone.
Caratteristiche e vantaggi
  • Misurata e convalidata in un laboratorio accreditato secondo gli standard ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Tracciabile agli SRM del NIST e agli standard di riferimento primario certificati del PTB
  • Soluzione pronta all′uso disponibile in flaconi di plastica sigillati e nella innovativa confezione Titripac® che assicura un minor impatto ambientale grazie a una ridotta produzione di rifiuti
  • Accompagnata da un certificato d′analisi (CdA) dettagliato a favore di audit di successo
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Buffer solution di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate, traceable to NIST, traceable to PTB, pH 6.88 (20 °C), Certipur®
Supelco
1.07294
Buffer solution
Soluzione tampone (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09477
Soluzione tampone
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide solution), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99003
Buffer solution
Buffer solution (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour:yellowtraceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99057
Buffer solution
Buffer solution (di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) Certipur®
Supelco
1.01645
Buffer solution
Soluzione tampone (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Soluzione tampone
Soluzione tampone (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09461
Soluzione tampone
Soluzione tampone (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09438
Soluzione tampone