1.08218
Trifluoroacetic acid solution
(25% solution in water) for protein sequenation
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid solution, TFA solution, TFA
Stato
liquid
Composizione
Water, 74.5-75.5% Karl Fischer
Concentrazione
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.129 - 1.131
Fluorescence (at 254 nm): ≤ 2 ppb
Fluorescence (at 365 nm): ≤ 2 ppb
Water (according to Karl Fischer): 74.5 - 75.5 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2