Documenti fondamentali
1.05092
Supelco
Potassium peroxodisulfate
for analysis (<= 0.001% N) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-781-8
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (iodometric)
Stato
solid
Potenza
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
100 °C (decomposition)
Densità
2.48 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1150 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Entire chloride: ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1