1.04871
Potassio diidrogeno fosfato
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPC, NF, E 340
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio, mono-potassio ortofosfato, potassio bifosfato, potassio fosfato monobasico, Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Forma fisica
crystalline
solid
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
208 g/L
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1