1.00988
1-Butanol
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ChP
NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6.7 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
340 °C
Limite di esplosione
1.4-11.3 % (v/v)
tecniche
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
P. ebollizione
116-118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-89 °C
Temp. transizione
flash point 34 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup