100073
15-PGDH Inhibitor
The 15-PGDH Inhibitor controls the biological activity of 15-PGDH. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinonimo/i:
15-PGDH Inhibitor, 5-(4-(2-Cyclohexylethoxy)-3-methoxybenzylidene)thiazolidine-2,4-dione
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, pale yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C(OCCC3CCCCC3)C(OC)=C2
InChI
1S/C19H23NO4S/c1-23-16-11-14(12-17-18(21)20-19(22)25-17)7-8-15(16)24-10-9-13-5-3-2-4-6-13/h7-8,11-13H,2-6,9-10H2,1H3,(H,20,21,22)/b17-12-
REFPRDWFDSQKAG-ATVHPVEESA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2