07-478
Anti-SNF2β/BRG1 Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
Probable global transcription activator SNF2L4, ATP-dependent helicase SMARCA4, SNF2-beta, BRG-1, Mitotic growth and transcription activator, Brahma protein homolog 1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A m
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCA4(6597)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected SNF2B/BRG1 in 10 µg of HELA NE cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1