05-883
Anti-tPA (Tissue Plasminogen Activator) Antibody, clone GMA-043
clone GMA-043, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-BAT-PA, Anti-DSPA-5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GMA-043, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLAT(5327)
mouse ... Plat(18791)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3