Documenti fondamentali
GF00075563
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, pale gray
Sinonimo/i:
PH307930
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 000-755-63
Lunghezza
100 mm
Diametro
30 mm
Colore
pale gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)